M7693
Anti-MTA1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Metastasis-associated Gene, Anti-NuRD-70
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 75-80 kDa (doublet)
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg/mL using extracts of 293T cells
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using nuclear extracts of MCF7 cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MTA1(9112)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- western blotting
- immunohistochemistry
- immunoprecipitation.
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)