M6317
2′/3′-O-(N-Methylanthraniloyl)guanosine-5′-(γ-thio)triphosphate triethylammonium salt solution
≥90% (HPLC), aqueous solution
Sinonimo/i:
MANT-GTPγS
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H20N6O14P3S
Peso molecolare:
669.37
Codice UNSPSC:
41106305
Prodotti consigliati
Saggio
≥90% (HPLC)
Stato
aqueous solution
Colore
colorless
Temperatura di conservazione
−20°C
Azioni biochim/fisiol
Potent and competitive adenylyl cyclase inhibitor.
Potent and competitive adenylyl cyclase inhibitor. Competitively inhibited forskolin/Mn2+-stimulated adenylyl cyclase (AC) in S49 cyc- membranes (insect cells deficient in Gαs) with the IC50 value of 84 nM.
Altre note
The product is a mixture of 2 esters.
Definizione di unità
1 unit = 1 μl of 10 mM solution
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?