M6126
DL-threo-β-Methylaspartic acid
≥98% (TLC)
Sinonimo/i:
2-Amino-3-methylsuccinic acid
About This Item
Prodotti consigliati
product name
DL-threo-β-Methylaspartic acid,
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
powder
Colore
white
Stringa SMILE
CC(C(N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c1-2(4(7)8)3(6)5(9)10/h2-3H,6H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
LXRUAYBIUSUULX-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Chromatograms
application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.