M5187
Anti-Myosin VI (KA-15) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-DFNA22, Anti-DFNB37
Scegli un formato
351,40 €
Prezzo di listino502,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
351,40 €
Prezzo di listino502,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~150 kDa
Reattività contro le specie
rat, canine
tecniche
indirect immunofluorescence: 1:75 using cultured rat NRK cells
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using a whole extract of cultured dog MDCK cells
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MYO6(4646)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)