M4154
β-N-Methylamino-L-alanine hydrochloride
Sinonimo/i:
L-BMAA
About This Item
Prodotti consigliati
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CNCC(N)C(O)=O
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)