M3656
Mephentermine hemisulfate salt
Sinonimo/i:
N,α,α-Trimethylphenethylamine hemisulfate salt
About This Item
Prodotti consigliati
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
veterinary
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.CNC(C)(C)Cc1ccccc1.CNC(C)(C)Cc2ccccc2
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges