Documenti fondamentali
M3138
Sigma-Aldrich
Manganese(IV) oxide
powder
Sinonimo/i:
Manganese dioxide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
MnO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.94
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Forma fisica
powder
Colore
gray
Punto di fusione
535 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O=[Mn]=O
InChI
1S/Mn.2O
NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Brain
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash