Vai a
T401000
DMT-dT-CPG
pore size 1000 Å, 25-35μmol/g
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Disponibile per la spedizione OGGIdaSigma-Proligo Hamburg
44,50 €
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
353,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
Storage temp.:
2-8°C
44,50 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
type
for DNA synthesis
product line
Proligo Reagents
assay
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
pore size
1000 Å
capacity
≥99 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
storage temp.
2-8°C
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
G702000U701000C702000
DMT-dT-CPG pore size 1000 Å, 25-35μmol/g
Sigma-Aldrich
T401000
DMT-dT-CPG
DMT-rU-CPG pore size 1000 Å, 20-30 μmol/g
Sigma-Aldrich
U701000
DMT-rU-CPG
description
pore size 1000 Å, 25-35μmol/g
description
pore size 1000 Å, 20-30 μmol/g
description
pore size 1000 Å, 20-30 μmol/g
description
pore size 1000 Å, 20-30 μmol/g
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
assay
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
assay
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
assay
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
capacity
≥99 % (Coupling Efficiency)
capacity
≥98 % coupling capacity (Coupling Efficiency)
capacity
≥98 % coupling capacity (Coupling Efficiency)
capacity
≥98 % coupling capacity (Coupling Efficiency)
pore size
1000 Å
pore size
1000 Å
pore size
1000 Å
pore size
1000 Å
product line
Proligo Reagents
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DMT-dT-CPG
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)