Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 212,00 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 301,00 € |
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1080,00 € |
Informazioni su questo articolo
212,00 €
Nome del prodotto
Leupeptin hydrochloride, microbial, ≥90% (HPLC)
biological source
microbial
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
input
general use sample(s)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CC(C)CC(NC(C)=O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C=O
InChI
1S/C20H38N6O4.ClH/c1-12(2)9-16(24-14(5)28)19(30)26-17(10-13(3)4)18(29)25-15(11-27)7-6-8-23-20(21)22;/h11-13,15-17H,6-10H2,1-5H3,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,30)(H4,21,22,23);1H
InChI key
OQQYPQNFLLAILR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description microbial, ≥90% (HPLC) | description BioUltra, microbial, ≥95% (HPLC) | description synthetic, ≥85% (HPLC) | description - |
| biological source microbial | biological source microbial | biological source synthetic | biological source - |
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥85% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Leupeptin hydrochloride
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?