L7777
Lacto-N-fucopentaose III
from human milk, ≥95% (HPAE)
Sinonimo/i:
β-D-Gal-(1→4)-[α-L-Fuc-(1→3)]-β-D-GlcNAc-(1→3)-β-D-Gal-(1→4)-D-Glc, LNFP III, Lex-lactose, Lewis-X pentasaccharide
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human milk
Saggio
≥95% (HPAE)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1OC(OC2C(NC(C)=O)C(OC(CO)C2OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)OC4C(O)C(CO)OC(OC(C(O)CO)C(O)C(O)C=O)C4O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C32H55NO25/c1-8-16(42)20(46)22(48)30(51-8)57-27-15(33-9(2)39)29(54-14(7-38)26(27)56-31-23(49)21(47)18(44)12(5-36)52-31)58-28-19(45)13(6-37)53-32(24(28)50)55-25(11(41)4-35)17(43)10(40)3-34/h3,8,10-32,35-38,40-50H,4-7H2,1-2H3,(H,33,39)
WMYQZGAEYLPOSX-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?