Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 kg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 305,00 € |
Informazioni su questo articolo
305,00 €
Nome del prodotto
AmberLite™ HPR650 H, Cation Exchange Resin
Quality Segment
description
cross-linkage 8%, formerly Dowex Monosphere 650 C hydrogen form
form
beads
parameter
150 °C max. temp.
moisture
46-51%
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix active group
sulfonic acid functional group
particle size
21-25 mesh, 600-700 μm
operating pH
0-14
capacity
2.0 meq/mL by wetted bed volume
bulk density
690 g/L
separation technique
cation exchange
SMILES string
C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChI key
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Features and Benefits
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description Cation Exchange Resin | description hydrogen form, strongly acidic, 16-50 mesh | description hydrogen form, strongly acidic, 50-100 mesh | description hydrogen form, strongly acidic, 200-400 mesh |
| matrix active group sulfonic acid functional group | matrix active group sulfonic acid functional group | matrix active group sulfonic acid functional group | matrix active group sulfonic acid functional group |
| matrix styrene-divinylbenzene (gel) | matrix styrene divinylbenzene (gel) | matrix styrene divinylbenzene (gel) | matrix styrene divinylbenzene (gel) |
| particle size 600-700 μm, 21-25 mesh | particle size 16-50 mesh | particle size 50-100 mesh | particle size 200-400 mesh |
| parameter 150 °C max. temp. | parameter - | parameter - | parameter - |
| separation technique cation exchange | separation technique cation exchange | separation technique cation exchange | separation technique cation exchange |
| form beads | form beads | form beads | form beads |
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?