L4283
Lithium carbonate
BioXtra, ~99%
Sinonimo/i:
Carbolithium, Carbonic acid lithium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
~99%
Impurezze
≤0.01% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Punto di fusione
618 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.01%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Stringa SMILE
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?