Documenti fondamentali
L2775
Sigma-Aldrich
Scienceware® Vikem® coated closed lead ring
fits flask, 125 ‑ 500 mL
Scegli un formato
1 EA
42,30 €
42,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
42,30 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
42,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
lead (Vikem vinyl coated)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
fits flask 125 ‑ 500 mL
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F18307-0005
D.I.
1.7 in. (43 mm)
Peso
227 g
Descrizione generale
Stabilizes glassware or apparatus in troughs or water baths. Vikem vinyl coating protects glassware and is chemically resistant.
  • Red in color for high visibility
  • Fits over flask and seats against shoulder
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Vikem is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)