L2545
LY225910
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[2-(5-Bromo-1H-indol-3-yl)ethyl]-3-[3-(1-methylethoxy )phenyl]-4-(3H)-quinazolinone
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: >20 mg/mL
Ideatore
Eli Lilly
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)Oc1cccc(c1)N2C(CCc3c[nH]c4ccc(Br)cc34)=Nc5ccccc5C2=O
InChI
1S/C27H24BrN3O2/c1-17(2)33-21-7-5-6-20(15-21)31-26(30-25-9-4-3-8-22(25)27(31)32)13-10-18-16-29-24-12-11-19(28)14-23(18)24/h3-9,11-12,14-17,29H,10,13H2,1-2H3
KUECXUACQOYKNB-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
LY225910 is a potent, selective CCK2 antagonist. LY225910 blocks agonism of CCK2 by CCK-8S, the peptide agonist. LY225910 has been measured in multiple systems, including GABA efflux from cortical cultures, depolarization of spinal cord neurons (via potassium conductance), modulation of excitatory postsynaptic potentials (EPSPs) in nucleus accumbens slices, and enhancement of morphine analgesia.
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
638.6 - 762.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
337 - 405.6 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)