Documenti fondamentali
GE28-9520-96
HiTrap® Con A 4B
Cytiva 28-9520-96, pack of 5 × 5 mL
Scegli un formato
1 PKG
803,00 €
803,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
803,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
23151816
NACRES:
NA.56
803,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
ligand
concanavalin A (con A)
Confezionamento
pack of 5 × 5 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 28-9520-96
Condizioni di stoccaggio
(100% Isopropanol)
(20% Ethanol containing 0.1 M Acetate Buffer pH 6, 1 M NaCl, 1 mM CaCl2, 1 mM MnCl2 and 1 mM MgCl2)
Parametri
42 psi
Dimensioni del letto
16 mm × 25 mm
Volume del letto
5 mL
Diam. int. colonna
16 mm
Matrice
4% agarose
Dimensione particelle
45-165 μm
Diametro medio
90 μm
cleaning
4-9
Intervallo di esercizio
4-6
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
HiTrap® Con A 4B is a ready-to-use column prepacked with Con A Sepharose 4B, a medium for convenient separation and purification of glycoproteins, polysaccharides, and glycolipids.
Concanavalin A (Con A) is a tetrameric metalloprotein isolated from Canavalia ensiformis (jack bean). Con A binds molecules containing α-D-mannopyranosyl, α-D-glucopyranosyl, and sterically related residues. The binding sugar requires the presence of C-3, C-4 and C-5 hydroxyl groups for reaction with Con A. Con A coupled to Sepharose is routinely used for separation and purification of glycoproteins, polysaccharides, and glycolipids.
Caratteristiche e vantaggi
  • Con A Sepharose is concanavalin A coupled to Sepharose 4B.
  • HiTrap® Con A 4B columns can be operated with a syringe, a peristaltic pump, or a liquid chromatography system such as AKTA design.
Stoccaggio e stabilità
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Risultati analitici
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Altre note
The pressure over the packed bed varies depending on a range of parameters such as the characteristics of the chromatography medium and the column tubing used.
Note legali
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
This page shows how to convert between flow velocity and volumetric flow rate in affinity chromatography of antibodies.
Protocolli
This page shows how to purify or remove glycoproteins and polysaccharides with Con A Sepharose 4B, Lentil Lectin Sepharose 4B, Capto Lentil Lectin from Cytiva.
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.