Documenti
K3519
Sigma-Aldrich
KRM-III
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1,3-Dihydro-1,4-diphenyl-2H-imidazole-2-thione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H12N2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
light yellow to light tan
Solubilità
DMSO: soluble ≥20 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S=C1NC(=CN1c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12N2S/c18-15-16-14(12-7-3-1-4-8-12)11-17(15)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H,(H,16,18)
QKOAQVKXZJFMET-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
KRM-III is an inhibitor of T cell antigen receptor (TCR), an inhibitor of phorbol myristate acetate (PMA) /ionomycin-induced nuclear factor of activated T cells (NFAT) activation and T cell proliferation.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3