Key Documents
K0500
Sigma-Aldrich
β-Ketoadipic acid
Sinonimo/i:
3-Oxohexanedioic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(=O)CCC(=O)CC(O)=O
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3