Documenti fondamentali
K0145
Sigma-Aldrich
KALA Amphipathic Peptide
About This Item
Formula condensata:
H-Trp-Glu-Ala-Lys-Leu-Ala-Lys-Ala-Leu-Ala-Lys-Ala-Leu-Ala-Lys-His-Leu-Ala-Lys-Ala-Leu-Ala-Lys-Ala-Leu-Lys-Ala-Cys-Glu-Ala-OH
Peso molecolare:
3131.82
Codice UNSPSC:
12352202
Stato
lyophilized solid
Livello qualitativo
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Altre note
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Suan P Quah et al.
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 108(3), 834-844 (2019-06-25)
We report the structural and mechanical behavior of multicomponent hydrogels comprising the commercial poly(ethylene oxide)-poly(propylene oxide)-poly(ethylene oxide) block copolymer F127 and alginate. Previous studies on this system have shown thermoreversible behavior in shear rheology. Here we explore the properties of