J4829
JFD00244
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
1,4-bis[(p-hydroxyphenethyl)amino]-anthraquinone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Colore
violet
Solubilità
DMSO: ≥10 mg/mL
H2O: <2 mg/mL
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Oc1ccc(CCNc2ccc(NCCc3ccc(O)cc3)c4C(=O)c5ccccc5C(=O)c24)cc1
InChI
1S/C30H26N2O4/c33-21-9-5-19(6-10-21)15-17-31-25-13-14-26(32-18-16-20-7-11-22(34)12-8-20)28-27(25)29(35)23-3-1-2-4-24(23)30(28)36/h1-14,31-34H,15-18H2
UUJHFIBEJJLZBF-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.