I6005
myo-Inositol hexasulfate hexapotassium salt
Sinonimo/i:
Inositol hexakissulfate, InsS6
About This Item
Prodotti consigliati
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[K].OS(=O)(=O)OC1C(OS(O)(=O)=O)C(OS(O)(=O)=O)C(OS(O)(=O)=O)C(OS(O)(=O)=O)C1OS(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H12O24S6.K.H/c7-31(8,9)25-1-2(26-32(10,11)12)4(28-34(16,17)18)6(30-36(22,23)24)5(29-35(19,20)21)3(1)27-33(13,14)15;;/h1-6H,(H,7,8,9)(H,10,11,12)(H,13,14,15)(H,16,17,18)(H,19,20,21)(H,22,23,24);;
JYVHCOUFXHFSLT-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3