I4144
Interleukin-3 from mouse
IL-3, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
IL-3, mIL-3, Interleukin-3 from mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥98% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized powder
Potenza
0.01-0.1 ng/mL ED50/EC50
Qualità
endotoxin tested
PM
15.1 kDa
Confezionamento
pkg of 10 and 50 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤1.000 EU/μg
Colore
white to yellow
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... Il3(16187)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Interleukins, released from leukocytes, include IL-1β playing crucial roles in inflammation, immune responses, and anti-tumor immunity.