I3911
Protease Inhibitor Cocktail
Animal-Free, lyophilized powder, for the inhibition of serine, cysteine, aspartic and metalloproteases, for general use, lyophilized powder
Sinonimo/i:
protease inhibitor
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Protease Inhibitor Cocktail, Animal Component Free, for general use, lyophilized powder
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized powder
Solubilità
water: soluble
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Componenti
Aprotinin
Bestatin
E-64
EDTA
Leupeptin
Quantità
Not all extracts contain the same levels of endogenous enzymes, and it may be necessary to adjust the volume of cocktail required.
Stato fisico
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.