INHIB1
Protease Inhibitor Kit
powder, for the inhibition of serine, cysteine, calpains and metalloproteinases, for custom cocktail preparation
Sinonimo/i:
Protease inhibitor
Scegli un formato
506,00 €
Scegli un formato
About This Item
506,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Protease Inhibitor Panel, for custom cocktail preparation
Livello qualitativo
Stato
powder
Solubilità
water: soluble
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Stock solutions of each inhibitor should be prepared first, prior to creating a cocktail. Mixtures of some inhibitor stock solutions may result in precipitation due to interactions between inhibitors and the mixing of solvents. In most cases further dilution will aid solubility.
Altre note
Solo come componenti del kit
- E-64 5 mg
- AEBSF 25 mg
- Antipain 5 mg
- Aprotinin 5 mg
- Benzamidine HCl 5 g
- Bestatin 5 mg
- Chymostatin 5 mg
- EDTA 50 g
- ε-aminocaproic acid 25 g
- N-Ethylmaleimide 5 g
- Leupeptin 5 mg
- Pepstatin A 5 mg
- Phosphoramidon 5 mg
- Trypsin inhibitor 100 mg
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)