I1759
Isosorbide dinitrate
powder
Sinonimo/i:
ISDN
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
contiene
~60% lactose
Colore
white
Solubilità
organic solvents: soluble (alcohol, acetone and ether)
Stringa SMILE
[H][C@@]1([C@@]([H])(O[N+]([O-])=O)CO2)[C@@]2([H])[C@]([H])(O[N+]([O-])=O)CO1
InChI
1S/C6H8N2O8/c9-7(10)15-3-1-13-6-4(16-8(11)12)2-14-5(3)6/h3-6H,1-2H2
MOYKHGMNXAOIAT-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Desen. Expl. 3
Codice della classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?