Vai a
HT1004
Gold Chloride Solution
200 mg/dL in deionized water
Sinonimo/i:
Gold chloride solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
124,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116121
MDL number:
124,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
200 mg/dL in deionized water
technique(s)
titration: suitable
application(s)
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH/h;4*1H/q+3;;;;/p-3
InChI key
VDLSFRRYNGEBEJ-UHFFFAOYSA-K
Application
Used in procedure HT100 for the toning of sections stained with the Silver Methanamine procedure
Other Notes
Gold chloride, 0.2% in aqueous solution
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
484385919481130
description
200 mg/dL in deionized water
description
99.99% trace metals basis, 30 wt. % in dilute HCl
description
-
description
99.9% trace metals basis
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
concentration
200 mg/dL in deionized water
concentration
30 wt. % in dilute HCl
concentration
2 g/dL
concentration
-
application(s)
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
hematology
histology
application(s)
-
form
solution
form
liquid
form
solution
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
-
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. こちらの塩化金溶液は、何パーセントとなりますでしょうか。
    1 risposta
    1. This product is a Gold chloride solution prepared at 200 mg/dL in deionized water, which is approximately 0.20%. The purity of the gold starting material is not reported.