Vai a
919
Sodium Fluoride Solution
Sinonimo/i:
Sodium fluoride solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
109,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
NaF
Numero CAS:
Peso molecolare:
41.99
UNSPSC Code:
12352302
eCl@ss:
38050104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
109,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
2 g/dL
density
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[F-].[Na+]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Application
For use in inhibiting α-naphthyl acetate reaction on monocytes. Optional reagent in Sigma Esterase Procedure 91A.
Other Notes
2 g/dL
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
674141614002450022
Sodium fluoride United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1614002
Sodium fluoride
concentration
2 g/dL
concentration
-
concentration
-
concentration
-
application(s)
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
electroplating
material synthesis precursor
form
solution
form
-
form
-
form
powder
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
500
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. What is the concentration of the NaF solution (919)
    1 risposta
    1. The concentration of the NaF solution is 2 g/dL or 2 %. The solvent is water.