Documenti fondamentali
HS8882C
Vinyl-Coated Lead Ring ("C" shape)
fits beaker size, 500 to 2000 mL, blue
Scegli un formato
1 EACH
39,00 €
39,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
39,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
39,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
blue
Caratteristiche
fits beaker size 500 to 2000 mL
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS8882C
Descrizione generale
The Lead Rings are perfect for stabilizing vessels and labware or for water bath immersions.
Caratteristiche e vantaggi
  • Vinyl-coated lead ring will not mark or scratch benchtops and labware
  • O-Shape Style
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)