Vai a
HS23457
1-Box Glove Box Holder HDPE coated Wire
white holder
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
26,30 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS23457
Feature:
holds 1 x Glove box
Material:
high-density polypropylene (coated steel wire), white holder
Packaging:
pack of 1 ea
26,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
high-density polypropylene (coated steel wire), white holder
feature
holds 1 x Glove box
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23457
L × W × H
144 mm × 209 mm × 109 mm
General description
The Glove Box Holder keeps gloves organized and ready for immediate use.
Features and Benefits
  • One-Box Holder
  • HDPE coated steel wire racks are an economical solution
  • Free up bench-top space by mounting holders on wall for easy dispensing of gloves
  • Universal fit for most major brands of glove boxes
  • Mounting screws included
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
HS23491AHS120258HS23471B
Modular glove box holder anti-microbial, W × L × H 254 mm × 156 mm × 97 mm, blue
HS23491A
Modular glove box holder
Modular glove box holder W × L × H 254 mm × 156 mm × 97 mm, white
HS120258
Modular glove box holder
description
white holder
description
anti-microbial, W × L × H 254 mm × 156 mm × 97 mm, blue
description
W × L × H 254 mm × 156 mm × 97 mm, white
description
Fits 2 glove boxes, clear acrylic
feature
holds 1 x Glove box
feature
Holds 1 box of gloves
feature
Holds 1 box
feature
Holds 2 boxes
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23457
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23491A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120258
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23471B
material
high-density polypropylene (coated steel wire), white holder
material
plastic
material
plastic
material
clear acrylic
packaging
pack of 1 ea
packaging
-
packaging
-
packaging
-
L × W × H
144 mm × 209 mm × 109 mm
L × W × H
-
L × W × H
-
L × W × H
-
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)