Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 ea | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 140,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
42132201
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS23491A
Feature:
Holds 1 box of gloves
Material:
plastic
140,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
plastic
feature
Holds 1 box of gloves
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23491A
W × L × H
254 mm × 156 mm × 97 mm
color
blue
General description
Available infused with Microban ideal for use in clean rooms, hospitals, and microbiological work areas.
- High-impact, durable resin is resistant to harsh cleaning solutions
- Modular design allows single boxes or horizontal stacking for multiple box holder
- Universal fit for most major brands of glove boxes
- Mounting screws included
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description anti-microbial, W × L × H 254 mm × 156 mm × 97 mm, blue | description W × L × H 254 mm × 156 mm × 97 mm, white | description clear acrylic | description Holds 3 boxes, epoxy-coated (steel wire) |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23491A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS120258 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23471A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23458 |
| feature Holds 1 box of gloves | feature Holds 1 box | feature Holds 1 box | feature Holds 3 boxes |
| material plastic | material plastic | material clear acrylic | material epoxy-coated (steel wire) |
| color blue | color white | color - | color - |
| W × L × H 254 mm × 156 mm × 97 mm | W × L × H 254 mm × 156 mm × 97 mm | W × L × H - | W × L × H - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Modular glove box holder
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?