Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 ea | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 89,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121812
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS23452
Material:
clear acrylic
89,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
clear acrylic
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23452
General description
two compartment acrylic dipsenser for 100 mm diameter petri dishes.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description clear acrylic | description clear acrylic rack | description to hold, 8 x 80 well racks, clear acrylic rack | description small, L × W × D 118 mm × 122 mm × 84 mm, clear acrylic |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23452 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS20611 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23263A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS234521 |
| material clear acrylic | material clear acrylic rack | material clear acrylic rack | material clear acrylic |
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?