Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 ea | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 104,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41121704
104,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
clear PVC
feature
to hold Cryogenic Vial Canes
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23210
diam. × L
14.5 mm × 275 mm
General description
The PVC Cryogenic Cane Sleeve adds extra security and sample safety to protect vials in aluminum canes during handling and storage.
Features and Benefits
- Safe for cryogenic freezing
- Transparency allows sample identification without removing sleeve
- More durable than cardboard sleeves
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description pack of 100 ea | description capacity, 5 vial(s) | description to hold, 5 x 2.0 mL vials per rack, clear aluminum | description L 273 mm |
| diam. × L 14.5 mm × 275 mm | diam. × L - | diam. × L - | diam. × L - |
| packaging pack of 100 ea | packaging - | packaging pack of 12 ea | packaging pack of 100 ea |
| feature to hold Cryogenic Vial Canes | feature capacity 5 vial(s) | feature to hold 5 x 2.0 mL vials per rack | feature - |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23210 | manufacturer/tradename Nalgene 5015-0001 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23205 | manufacturer/tradename Nalgene 5016-0001 |
| material clear PVC | material - | material clear aluminum | material - |
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?