Vai a
HS23205
Cryogenic Vial Cane
to hold, 5 x 2.0 mL vials per rack, clear aluminum
Sinonimo/i:
cryogenic vial cane, cryostorage cane, cryovial cane, dewar cane, liquid nitrogen cane
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
12 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
38,90 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41121704
38,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
clear aluminum
feature
to hold 5 x 2.0 mL vials per rack
packaging
pack of 12 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23205
L
290 mm
General description
The aluminum Cryogenic Vial Cane organizes cryogenic samples in dewars and hold vials for freezer storage or immersion in LN2 dewars.
Features and Benefits
  • Up to 5 x 2.0 mL size vials
  • Use in liquid and vapor phase; use approved vials only
  • Canes bend to fit all major cryogenic vial brands
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C9811V4632V5007
Cryogenic Vial Cane to hold, 5 x 2.0 mL vials per rack, clear aluminum
HS23205
Cryogenic Vial Cane
CryoCane™ aluminum canes capacity, 5  vial(s)
C9811
CryoCane aluminum canes
description
to hold, 5 x 2.0 mL vials per rack, clear aluminum
description
capacity, 5  vial(s)
description
capacity 2.0 mL, non-sterile
description
capacity 2.0 mL, sterile, External threads
material
clear aluminum
material
-
material
high-density polyethylene closure, colorless tube, polypropylene , polypropylene tube, conical bottom
material
polypropylene tube, high-density polyethylene closure, colorless tube, conical bottom
packaging
pack of 12 ea
packaging
-
packaging
pack of 1000 ea
packaging
package of 25 vials 20, pack of 500 ea (20 x 25 ea)
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23205
manufacturer/tradename
Nalgene 5015-0001
manufacturer/tradename
Nalgene® 5011-0020
manufacturer/tradename
Nalgene® 5000-0020
feature
to hold 5 x 2.0 mL vials per rack
feature
capacity 5  vial(s)
feature
External thread
feature
External threads
L
290 mm
L
-
L
-
L
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cryogenic Vial Cane
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)