Documenti fondamentali
HS120847
Triangular Pill Counting Tray
sterile; electron beam irradiated
Sinonimo/i:
capsule counting tray
Scegli un formato
30 EACH
52,50 €
52,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
30 EACH
52,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
52,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
white polystyrene
Sterilità
sterile; electron beam irradiated
Caratteristiche
to hold round pills and capsules
Confezionamento
pack of 30 ea (3 x packs of 10 individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific 120847
Lungh. × Largh. × Alt.
23.0 in. × 23.0 in. × 1.3 in.
Categorie correlate
Descrizione generale
Counting trays that offer safety and convenience in pill counting.
Intended for single use to prevent cross-contamination for batch sampling or distribution of pills and capsules.
For Round Pills.
Available in both, sterile and non-sterile for intended usage.
Caratteristiche e vantaggi
Safety
- Disposable to ensure no chemical cross-contamination for patient Safety
- Made from FDA food grade polystyrene in an ISO Class 8 clean room
- Meets quality control and GMP requirements for manufacturing batch sampling
- Durable and shatterproof trays constructed of inert, BSE/TSE free material
Convenience
- Pour spout in corner for dispensing control
- Ergonomic spatula (length - 6.9 in/17.6 cm)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)