Documenti fondamentali
Z503878
Scienceware® trays
w/o faucet, inside dimensions L × W × H 55 cm × 65 cm × 10.2 cm
Scegli un formato
1 EA
169,00 €
169,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
169,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.51
169,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
low-density polyethylene container
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art
Descrizione generale
Molded LDPE can withstand temperatures up to 77°C (171°F). The PE faucet has a 12.7 mm bore.
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)