Documenti fondamentali
P7668
Sigma-Aldrich
PARAFILM® M
roll size 4 in. × 250 ft
Sinonimo/i:
Parafilm Sealing Film
Scegli un formato
1 EA
99,90 €
99,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
99,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.35
99,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
film (thermoplastic)
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Parafilm PM999
Parametri
-45-+50 °C temp. range
Largh. × lungh.
10 cm × 76 m
Dimensioni rotolo
4 in. × 250 ft
Descrizione generale
PARAFILM si allunga fino al 200% e aderisce a forme e superfici irregolari. È una pellicola sigillante priva di plastificanti costituita principalmente da poliolefine e cere di paraffina. PARAFILM M resiste fino a 48 ore a molte sostanze polari come soluzioni saline, acidi inorganici e soluzioni alcaline.
Proteggere l′integrità delle applicazioni di ricerca con una barriera ermetica all′umidità che mantiene una forte sigillatura e non si stacca dalla vetreria, nonostante la fuoriuscita di gas
Ridurre il rischio di manomissione dei dati con un rivestimento inodore, incolore e semitrasparente
Grazie alla composizione dei materiali e alla chiusura ermetica impedisce la perdita di umidità e volume
Il materiale flessibile e autosigillante le consente di aderire a forme e superfici irregolari
Si allunga di più del 200% della lunghezza originale
Resiste fino a 48 ore a molte sostanze polari come soluzioni saline, acidi inorganici e soluzioni alcaline
Permeabilità
Ossigeno: (ASTM 1927-98) 150 cc/m² d a 23 °C e 50% RH
Biossido di carbonio: (Metodo IR modulato) 1200 cc/m² d a 23 °C e 0% RH
Vapore acqueo: (ASTM F1249-01)
Piatto: 1 g/m² d a 38 °C e 90% RH
Increspato: 1 g/m² d a 38 °C e 90% RH
Effetti dei comuni reagenti
Permanganato di potassio
5%: Nessun effetto apparente se non una colorazione permanente bruno scuro in 18 ore
0,1%: Come per il 5% ma con una colorazione leggermente minore
Soluzione di iodio (0,1 N)
Nessun effetto se non una colorazione bruna in 18 ore
Alcol etilico (95%)
Nessun effetto apparente se non un certo sbiancamento della superficie in 24 ore
Nessun effetto apparente in 24 ore:
Acido cloridrico conc. (12 N) dil. (5 N)
Acido solforico conc. (36 N) dil. (5 N)
Acido nitrico conc. (16 N) dil. (5 N)
Idrossido di sodio con. (22%)
Idrossido di ammonio conc. (28% NH<sub>3</sub>)
Soluzione salina (NaCl) 20%
Alcol isopropilico (99%)
Se ne sconsiglia l′uso con solventi clorati, alifatici e aromatici non polari
La pellicola diventa morbida e appiccicosa tra 54 °C e 66 °C (tra 130 °F e 150 °F)
Note legali
Parafilm is a registered trademark of Bemis Company, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Akiko Hirao et al.
PloS one, 4(9), e6909-e6909 (2009-09-10)
The peripheral circadian clock in mice is entrained not only by light-dark cycles but also by daily restricted feeding schedules. Behavioral and cell culture experiments suggest an increase in glucose level as a factor in such feeding-induced entrainment. For application
Domande
  1. cosa indica il numero stampigliato sulla carta protettiva? Abbiamo 3-4 o 15-16. Hanno un significato?
    1 risposta
    1. The numbers printed on the protective backing are relevant to the production process, only. There is no significance in terms of the product specifications or usage.