Documenti fondamentali
HS120118
Nitrogen-free weighing papers
W × L 6 × 6 in.
Scegli un formato
500 EACH
109,00 €
109,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 EACH
109,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.35
109,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS120118
Largh. × lungh.
6 × 6 in.
Colore
white
Descrizione generale
Nitrogen-free for a very smooth surface and good sample recovery. Strong enough to support dense material.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)