Documenti fondamentali
HS120091
Coated Wire Urine Container Rack
to hold, 24 x 58 mm containers, blue high-density polyethylene coating
Scegli un formato
1 EACH
63,90 €
63,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
63,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.17
63,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
blue high-density polyethylene coating
Caratteristiche
to hold 24 x 58 mm containers
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS120091
Lungh. × Largh. × Alt.
393.7 mm × 261.6 mm × 50.8 mm
Descrizione generale
The HDPE Coated Wire Rack is durable for transport or sample handling. It is chemically-resistant and suitable for conical, round or flat-bottom, or plastic tubes and bottles.
Caratteristiche e vantaggi
  • Chemically-resistant HDPE Coated Wire Racks
  • Racks can be used between temperatures of -40°C and 121°C
  • Holds all brands and types of conical, round or flat bottom, glass or plastic, tubes and/or bottles
  • Square wells and three deck levels help keep tubes secure
  • Fits 55-58 mm Bottles, Urine Containers
  • Autoclavable
  • Mesh Bottom Support
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)