HPA019371
Anti-ACO1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Sinonimo/i:
Anti-Aconitase, Anti-Citrate hydro-lyase, Anti-Cytoplasmic aconitate hydratase, Anti-IRE-BP 1, Anti-IRP1, Anti-Iron-responsive element-binding protein 1
Scegli un formato
505,00 €
Scegli un formato
About This Item
505,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Nome Commerciale
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Convalida avanzata
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
Sequenza immunogenica
YERIHRSNLVGMGVIPLEYLPGENADALGLTGQERYTIIIPENLKPQMKVQVKLDTGKTFQAVMRFDTDVELTYFLNGGILNYMIRKMAK
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACO1(48)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting (1 paper)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Linkage
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)