Documenti fondamentali
H9649
Sigma-Aldrich
Hyaluronic acid disaccharide ΔDiHA sodium salt
≥85% (HPLC)
Sinonimo/i:
α-ΔUA-(1→3)-GlcNAc
Scegli un formato
1 MG
464,80 €
464,80 €
Prezzo di listino664,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
464,80 €
About This Item
Formula condensata:
C14H20NO11Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
401.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
464,80 €
Prezzo di listino664,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
(Rooster)
Saggio
≥85% (HPLC)
Stato
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na].CC(=O)NC(C=O)C(OC1OC(=CC(O)C1O)C(O)=O)C(O)C(O)CO
InChI
1S/C14H21NO11.Na.H/c1-5(18)15-6(3-16)12(10(21)8(20)4-17)26-14-11(22)7(19)2-9(25-14)13(23)24;;/h2-3,6-8,10-12,14,17,19-22H,4H2,1H3,(H,15,18)(H,23,24);;
SDRQEYWJTBWGNE-UHFFFAOYSA-N
Altre note
ΔUA = 4-deoxy-L-threo-hex-4-enopyranosyluronic acid; GlcNAc = N-acetyl-D-glucosamine
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Nota sulla preparazione
Product of digestion of hyaluronic acid by chondroitinase.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)