H9517
Heparin disaccharide I-A sodium salt
Sinonimo/i:
α-ΔUA-2S-[1→4]-GlcNAc-6S
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Porcine
Saggio
≥98%
Stato
powder
tecniche
HPLC: suitable
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](COS([O-])(=O)=O)[C@@H](O[C@@H]2OC(=C[C@H](O)[C@H]2OS([O-])(=O)=O)C([O-])=O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H21NO17S2.3Na/c1-4(16)15-8-9(18)11(7(29-13(8)21)3-28-33(22,23)24)31-14-10(32-34(25,26)27)5(17)2-6(30-14)12(19)20;;;/h2,5,7-11,13-14,17-18,21H,3H2,1H3,(H,15,16)(H,19,20)(H,22,23,24)(H,25,26,27);;;/q;3*+1/p-3/t5-,7+,8+,9+,10+,11+,13?,14-;;;/m0.../s1
WRWNGZNBPYOKPM-NYNVPWSXSA-K
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?