Vai a
A2278
N-Acetyl-D-glucosamine–Agarose
saline suspension
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
119,00 €
5 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
268,00 €
25 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
982,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.56
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106500
MDL number:
119,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
saline suspension
matrix
6% beaded agarose
matrix activation
divinyl sulfone
matrix attachment
hydroxyl
matrix spacer
5 atoms
capacity
≥25 mg/mL binding capacity (Triticum vulgaris lectin)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C8H15NO6/c1-4(12)9-5(2-10)7(14)8(15)6(13)3-11/h2,5-8,11,13-15H,3H2,1H3,(H,9,12)/t5-,6+,7+,8+/m0/s1
InChI key
MBLBDJOUHNCFQT-LXGUWJNJSA-N
General description
N-Acetyl-D-glucosamine is used in affinity chromatography, protein chromatography, and carbohydrate matrices. N-Acetyl-D-glucosamine can be used to purify wheat germ (Triticum vulgaris) lectin.
Application
N-Acetyl-D-glucosamine-Agarose has been used
  • for the incubation of supernatant for the depletion of ficolin-3-deficient serum[1]
  • for detecting the lectin activity by ligand binding assays[2]
  • to produce ficolin 2 depleted serum[3]
Physical form
Suspension in 0.15 M NaCl, 0.01 M sodium phosphate, pH 6.8, containing 0.02% sodium azide
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
G5509A3286A2787
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
saline suspension
form
powder
form
powder
form
saline suspension
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
matrix spacer
5 atoms
matrix spacer
-
matrix spacer
-
matrix spacer
12 atoms
matrix
6% beaded agarose
matrix
-
matrix
-
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
divinyl sulfone
matrix activation
-
matrix activation
-
matrix activation
epoxy
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)