H8508
1,1,1,3,3,3-esafluoro-2-propanolo
Sinonimo/i:
HFP, esafluoro-iso-propanolo
About This Item
Formula condensata:
(CF3)2CHOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.04
Beilstein:
1841007
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Prodotti consigliati
Indice di rifrazione
n20/D 1.275 (lit.)
P. ebollizione
59 °C (lit.)
Punto di fusione
−4 °C (lit.)
Densità
1.596 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H
BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?