H7665
Anti-Histone H1.4 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-H1 Histone family, member 4, Anti-H1.4, Anti-H1F4, Anti-HIST1H1E, Anti-Histone H1b, Anti-Histone I family, 4, Anti-Histone cluster 1 H1e
Scegli un formato
228,00 €
Prezzo di listino456,00 €Risparmia il 50%Scegli un formato
About This Item
228,00 €
Prezzo di listino456,00 €Risparmia il 50%Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~35 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
western blot: 1-2 μg/mL using acid-extracted fraction of HL60 cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HIST1H1E(3008)
Descrizione generale
Applicazioni
Western Blotting (1 paper)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)