Documenti fondamentali
H6791
Sigma-Aldrich
LEFTY-B human
HumanKine®, >90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Scegli un formato
10 μG
309,00 €
309,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 μG
309,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
309,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
LEFTY-B human, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Saggio
>95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
Potenza
≤2.5 ng/mL EC50
PM
monomer 38 kDa (glycosylated)
Confezionamento
pkg of 10 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... LFTY1(10637)
Stato fisico
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution of 10 mM Tris-HCl pH 7.4 + 50 mM NaCl + 0.5% CHAPS.
Risultati analitici
The specific activity was determined by dose dependent ability to inhibit BMP-4 (6.5 ng/mL) induction of alkaline phosphatase production in the MC-3T3-E1 cell line (mouse chondrogenic cell line).
Note legali
HumanKine is a registered trademark of Proteintech Group, Inc. and Humanzyme, Inc
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)