H6287
Anti-Histone Deacetylase 1 (HDAC1) antibody, Mouse monoclonal
clone HDAC1-21, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-Histone Deacetylase 1 (HDAC1) antibody produced in mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
HDAC1-21, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~65 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using total cell extracts of HeLa cells
Isotipo
IgG3
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HDAC1(3065)
mouse ... Hdac1(433759)
Descrizione generale
Applicazioni
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoprecipitation
- immunoblotting