Documenti fondamentali
H6042
Sigma-Aldrich
n-Heptanoyl coenzyme A lithium salt
≥95% (HPLC)
Scegli un formato
5 MG
421,80 €
421,80 €
Prezzo di listino444,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
421,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.51
421,80 €
Prezzo di listino444,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95% (HPLC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)