Documenti fondamentali
H5292
Sigma-Aldrich
Cytochrome P450 2C19 I331V, human
recombinant, expressed in E. coli
Sinonimo/i:
Cytochrome P450, purified, soluble, CYP2C19 I331V, CYP2C19 Ile331Val
Scegli un formato
1000 PMOL
614,00 €
614,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1000 PMOL
614,00 €
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
614,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Descrizione
purified, soluble
Stato
liquid
Attività specifica
12-110 units/mg protein
PM
54783.3 g/mol
Concentrazione
3.2-25 mg protein/mL (protein)
50-150 nmol/mL (P450)
6-14 nmol/mg protein (specific content)
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... CYP2C19(1557)
Descrizione generale
Supplied as purified soluble proteins, rather than microsomal preparations.
Definizione di unità
One unit will convert 1.0 nanomole of omeprazole (6-methoxy-2-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazole) to 5-hydroxyomeprazole per minute at pH 7.4 at 37 °C.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
320.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
160 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)