SMB00314
Coptisine Chloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Coptisine chloride, Bis(methylenedioxy)protoberberine chloride, Coptisin Chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C1(OCO2)=C2C=C(CC[N+]3=C4C=C5C(C(OCO6)=C6C=C5)=C3)C4=C1.[Cl-]
InChI
1S/C19H14NO4.ClH/c1-2-16-19(24-10-21-16)14-8-20-4-3-12-6-17-18(23-9-22-17)7-13(12)15(20)5-11(1)14;/h1-2,5-8H,3-4,9-10H2;1H/q+1;/p-1
LUXPUVKJHVUJAV-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3