Key Documents
H3144
Sigma-Aldrich
1-O-Palmityl-2-O-methyl-sn-glycerol
~98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H42O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
330.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
Saggio
~98%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCOC[C@@H](CO)OC