H2508
Hippuryl-Arg
carboxypeptidase substrate, chromogenic, ≥98% (TLC), powder
Sinonimo/i:
N-Benzoyl-Gly-Arg
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Hippuryl-Arg, carboxypeptidase substrate
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
powder
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)CNC(=O)c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H21N5O4/c16-15(17)18-8-4-7-11(14(23)24)20-12(21)9-19-13(22)10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11H,4,7-9H2,(H,19,22)(H,20,21)(H,23,24)(H4,16,17,18)/t11-/m0/s1
GFLCPYUSPYXNBV-NSHDSACASA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- aminopeptidase from Trogoderma granarium
- exopeptidase from Bactrocera oleae Gmelin, midgut of Plagiodera versicolora
- carboxypeptidase from Pichia pastoris
Azioni biochim/fisiol
Substrati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3